Få mere at vide
Heptanal-d14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanal-d14 |
| CAS | 1246819-97-5 |
| Molekylær formel | C7 D14 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tetradecadeuterioheptan-1-one, Heptanal-d14, Heptanal-D14, Heptanal-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d14, 1-Heptaldehyde-d14, Enanthal-d14, Enanthaldehyde-d14, Enanthic Aldehyde-d14, Enanthole-d14, Heptaldehyde-d14, Heptanaldehyde-d14, Heptyl Aldehyde-d14, Oenanthal-d14, Oenanthaldehyde-d14, Oenanthic Aldehyde-d14, Oenanthol-d14, n-Heptaldehyde-d14, n-Heptanal-d14, n-Heptylaldehyde-d14 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D |
| SMIL | [2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tetradecadeuterioheptan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.2717 |
| Formel vægt | 128.1923 |