Få mere at vide
Heptan-1-ol, 98+%, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10745331 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10745331 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10745331 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0250/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 111-70-6
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 176°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C7H16O
MDL nummer MFCD00002986
Mængde 100 mL
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
InChI nøgle BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCO
IUPAC navn heptan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 116.20
PubChem CID 8129
Formel vægt 116.2g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.