Få mere at vide
Heptaminol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptaminol hydrochloride |
| CAS | 543-15-7 |
| Molekylær formel | C8 H19 N O . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Heptaminol Hydrochloride, 6-amino-2-methylheptan-2-ol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(N)CCCC(C)(C)O |
| IUPAC navn | 6-amino-2-methylheptan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.7 |
| Formel vægt | 181.1233 |