missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heptaminol hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478696
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1231

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Heptaminol hydrochloride is a vasoconstrictor, used in the treatment of low blood pressure, particularly orthostatic hypotension.

Heptaminol hydrochloride is a vasoconstrictor, used in the treatment of low blood pressure, particularly orthostatic hypotension.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Heptaminol hydrochloride
CAS 543-15-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H20ClNO
Mængde 100 mg
Synonym RP-2831 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (550.36 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (550.36 mM)
SMIL CC(O)(C)CCCC(N)C.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 181.7
Formel vægt 181.7
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.