Få mere at vide
Heptamethyltrisiloxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptamethyl Trisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane |
| Mængde | 50 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3 |
| SMIL | C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C |
| Formel vægt | 222.0928 |