Få mere at vide
Heptamethylcyclotetrasiloxan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptamethylcyclotetrasiloxan-2-ol |
| CAS | 5290-02-8 |
| Molekylær formel | C7H22O5Si4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,4,4,6,6,8,8-Heptamethylcyclotetrasiloxan-2-ol, 2,4,4,6,6,8,8-Heptamethyl-2-hydroxycyclotetrasiloxane, Hydroxyheptamethylcyclotetrasiloxane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H22O5Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h8H,1-7H3 |
| SMIL | C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(O)O[Si](C)(C)O1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2,4,4,6,6,8,8-heptamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.59 |
| Formel vægt | 298.0544 |