Få mere at vide
Heptakis(6-O-sulfo)-Beta-cyclodextrin Heptasodium Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptakis(6-O-sulfo)-beta-cyclodextrin Heptasodium Salt |
| CAS | 197587-31-8 |
| Molekylær formel | C42 H63 O56 S7 . 7 Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Heptakis(6-O-Sulfo)-B-Cyclodextrin Heptasodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C42H70O56S7.7Na/c43-15-22(50)36-85-8(1-78-99(57,58)59)29(15)92-37-23(51)16(44)31(10(86-37)3-80-101(63,64)65)94-39-25(53)18(46)33(12(88-39)5-82-103(69,70)71)96-41-27(55)20(48)35(14(90-41)7-84-105(75,76)77)98-42-28(56)21(49)34(13(91-42)6-83-104(72,73)74)97-40-26(54)19(47)32(11(89-40)4-81-102(66,67)68)95-38-24(52)17(45)30(93-36)9(87-38)2-79-100(60,61)62;;;;;;;/h8-56H,1-7H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77);;;;;;;/q;7*+1/p-7/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;;;;;;;/m1......./s1 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]4O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]6O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]7O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]8O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2COS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1849.3 |
| Formel vægt | 1847.9411 |