Få mere at vide
Heptakis(2,6-di-o-methyl)-β -cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463802 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463802 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11463802 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215732005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 DKK
    2852.28 DKK / 5g
    Spare 142.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Heptakis(2,6-di-O-methyl)-β -cyclodextrin er et kolesterolbindende middel
Kemiske identifikatorer
CAS 51166-71-3
Molekylær formel C56H98O35
Molekylvægt (g/mol) 1331.365
MDL nummer MFCD00011616
InChI nøgle QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonym 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMIL COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptakis(2, 6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 1331.4
Fysisk form Pulver