missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heptakis(2,3-di-O-methyl-6-O-tert-butyldimethylsilyl)-b-cyclodextrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptakis(2,3-di-O-methyl-6-O-tert-butyldimethylsilyl)-beta-cyclodextrin |
| CAS | 123155-04-4 |
| Molekylær formel | C98H196O35Si7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G-Heptakis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,3A,3B,3C,3D,3E,3F,3G-tetradeca-O-methyl-beta-cyclodextrin, 2,3-Di-O-methyl-6-O-tert-butyldimethylsilyl-beta-cyclodextrin, Heptakis(2,3-di-O-methyl-6-O-tert-butyldimethylsilyl)cyclomaltoheptaose. |
| InChI formel | InChI=1S/C98H196O35Si7/c1-92(2,3)134(36,37)113-50-57-64-71(99-22)78(106-29)85(120-57)128-65-58(51-114-135(38,39)93(4,5)6)122-87(80(108-31)72(65)100-23)130-67-60(53-116-137(42,43)95(10,11)12)124-89(82(110-33)74(67)102-25)132-69-62(55-118-139(46,47)97(16,17)18)126-91(84(112-35)76(69)104-27)133-70-63(56-119-140(48,49)98(19,20)21)125-90(83(111-34)77(70)105-28)131-68-61(54-117-138(44,45)96(13,14)15)123-88(81(109-32)75(68)103-26)129-66-59(52-115-136(40,41)94(7,8)9)121-86(127-64)79(107-30)73(66)101-24/h57-91H,50-56H2,1-49H3/t57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73?,74+,75?,76-,77?,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](OC)[C@H]8OC)C(OC)[C@H]7OC)C(OC)[C@H]6OC)C(OC)[C@H]5OC)[C@@H](OC)[C@H]4OC)[C@@H](OC)[C@H]3OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 2131.18 |
| Formel vægt | 2129.1942 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?