Få mere at vide
Heptafluorobutyrisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30407677
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30407677 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30407677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH998573500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluorobutyric Anhydride
CAS 336-59-4
Molekylær formel C8F14O3
Mængde 500 mg
Synonym Heptafluorobutanoic Anhydride, Heptafluorobutyric Acid Anhydride, Heptafluorobutyryl Anhydride, Perfluorobutanoic Anhydride, Perfluorobutyric Anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoate, HFBA
InChI formel InChI=1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 410.06
Formel vægt 409.9624