Få mere at vide
Heptafluorobutyrisk anhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptafluorobutyric Anhydride |
| CAS | 336-59-4 |
| Molekylær formel | C8F14O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Heptafluorobutanoic Anhydride, Heptafluorobutyric Acid Anhydride, Heptafluorobutyryl Anhydride, Perfluorobutanoic Anhydride, Perfluorobutyric Anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoate, HFBA |
| InChI formel | InChI=1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.06 |
| Formel vægt | 409.9624 |