Få mere at vide
Heptafluorobutyrisk anhydrid, 98 %
Artikelnummer. 11499622
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499622 100 g 100g
11479622 5 g 5g
11489622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499622 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10744.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410,06 g/mol
Heptafluorsmørsyreanhydrid bruges som derivatiseringsreagens til gaskromatografi - massemassespektrometrianalyse af stereoisomerindholdet i syntetiske peptider. Det er et GC-derivatiseringsmiddel, der bruges til at fremstille flygtige derivater af aminosyrer og andre biologisk aktive forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Heptafluorsmørsyreanhydrid bruges som derivatiseringsreagens til gaskromatografi - massemassespektrometrianalyse af stereoisomerindholdet i syntetiske peptider. Det er et GC-derivatiseringsmiddel, der bruges til at fremstille flygtige derivater af aminosyrer og andre biologisk aktive forbindelser.
Opløselighed
Blandbar med halogenerede opløsningsmidler. Ikke blandbar med polære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Uforeneligt med fugtig luft, vand, stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336-59-4
Molekylær formel C8F14O3
Molekylvægt (g/mol) 410.06
MDL nummer MFCD00000432
InChI nøgle UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoat
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluorobutyric anhydride
Smeltepunkt -43 °C
Tæthed 1.662
Kogepunkt 108 °C til 110 °C
Lugt Stank
Lineær formel (CF3CF2CF2CO)2O
Brydningsindeks 1.287
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blander med halogenerede opløsningsmidler. Ublandelig med polære opløsningsmidler.
Formel vægt 410.06
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric anhydride