Få mere at vide
Heptafluorobutyrisk anhydrid, 98 %
Artikelnummer. 10522961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522961 25 g Glasflaske 25g
10144090 5 g Glasflaske 5g
10309143 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1432.86 DKK / 25g
    Spare 47.14 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336-59-4
Molekylær formel C8F14O3
Molekylvægt (g/mol) 410.06
MDL nummer MFCD00000432
InChI nøgle UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoat
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluorobutyric anhydride
Smeltepunkt -43 °C
Tæthed 1.6500g/mL
Kogepunkt 108 °C til 111 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3CF2CF2CO)2O
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.65
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer med vand og danner heptafluorobutyrsyre
Formel vægt 410.05
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.