Få mere at vide
Heptafluorobutyrsyre, TRC
Artikelnummer. 30012460
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012460 25 g
30011046 5 g
17902585 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28104025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-22-4
Molekylær formel C4 H F7 O2
Molekylvægt (g/mol) 214.04
Synonym Butanoic acid, heptafluoro- (9CI), Butyric acid, heptafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic acid, FC 23, Fluorad FC 23, H 0024, HFBA, Heptafluorobutanoic acid, Heptafluorobutyric acid, NSC 820, Perfluorobutanoic acid, Perfluorobutyric acid, Perfluoropropanecarboxylic acid, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, PFBA
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutansyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorobutanoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Formel vægt 213.9865
Procent renhed >95%