Få mere at vide
Heptafluorobutyrsyre, 99%
Artikelnummer. 10772021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772021 100 g Glasflaske 100g
10771831 25 g Glasflaske 25g
10639263 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10772021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.10 DKK
    1336.65 DKK / 100g
    Spare 148.45 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Molekylær formel C4HF7O2
Molekylvægt (g/mol) 214.04
MDL nummer MFCD00004171
InChI nøgle YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyre
SMIL C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Heptafluorobutyric acid
Smeltepunkt -17,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6400g/mL
Kogepunkt 120,0 °C (755,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CF2CF2CO2H
Brydningsindeks 1.3
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.64
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselig i benzen og carbontetrachlorid, blandet med acetone, ether og petroleumsether, uopløselig i kulstofdisulfid og mineralolie
Formel vægt 214.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptafluorobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Mention de danger
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.