Få mere at vide
Heptafluorobutyrsyre, 99%
Artikelnummer. 10771831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771831 25 g Glasflaske 25g
10772021 100 g Glasflaske 100g
10639263 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    482.65 DKK / 25g
    Spare 97.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-22-4
Molekylær formel C4HF7O2
Molekylvægt (g/mol) 214.04
MDL nummer MFCD00004171
InChI nøgle YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyre
SMIL C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluorobutyric acid
Smeltepunkt -17,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6400g/mL
Kogepunkt 120,0 °C (755,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CF2CF2CO2H
Brydningsindeks 1.3
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.64
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselig i benzen og carbontetrachlorid, blandet med acetone, ether og petroleumsether, uopløselig i kulstofdisulfid og mineralolie
Formel vægt 214.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.