Få mere at vide
Heptafluorobutyrsyre, 99%
Beskrivelse
Heptafluorsmørsyre er et ionparreagens til omvendt fase HPLC. Det bruges til sekventering, syntese og solubilisering af proteiner og peptider. Det bruges som mobilfasemodifikator til forbedring af selektivitet i HPLC-analyse af histonproteiner. Det er et effektivt tilsætningsstof til elektroaflejring af zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Heptafluorsmørsyre er et ionparreagens til omvendt fase HPLC. Det bruges til sekventering, syntese og solubilisering af proteiner og peptider. Det bruges som mobilfasemodifikator til forbedring af selektivitet i HPLC-analyse af histonproteiner. Det er et effektivt tilsætningsstof til elektroaflejring af zink.
Opløselighed
Blandbar med vand, toluen, ether, ethanol og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler..
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptafluorobutyric acid |
| Smeltepunkt | -18 °C |
| Tæthed | 1.648 |
| Kogepunkt | 120 °C til 121 °C |
| Flammepunkt | Ingen |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | CF3CF2CF2CO2H |
| Brydningsindeks | 1.3 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Vis mere |