Få mere at vide
Heptafluorobutyrsyre, 99%
Artikelnummer. 11422717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422717 25 g 25g
11432717 100 g 100g
11442717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14907.14
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214,039 g/mol
Heptafluorsmørsyre er et ionparreagens til omvendt fase HPLC. Det bruges til sekventering, syntese og solubilisering af proteiner og peptider. Det bruges som mobilfasemodifikator til forbedring af selektivitet i HPLC-analyse af histonproteiner. Det er et effektivt tilsætningsstof til elektroaflejring af zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Heptafluorsmørsyre er et ionparreagens til omvendt fase HPLC. Det bruges til sekventering, syntese og solubilisering af proteiner og peptider. Det bruges som mobilfasemodifikator til forbedring af selektivitet i HPLC-analyse af histonproteiner. Det er et effektivt tilsætningsstof til elektroaflejring af zink.
Opløselighed
Blandbar med vand, toluen, ether, ethanol og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-22-4
Molekylær formel C4HF7O2
Molekylvægt (g/mol) 214.039
MDL nummer MFCD00004171
InChI nøgle YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyre
SMIL C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluorobutyric acid
Smeltepunkt -18 °C
Tæthed 1.648
Kogepunkt 120 °C til 121 °C
Flammepunkt Ingen
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CF3CF2CF2CO2H
Brydningsindeks 1.3
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1426882
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand, toluen, æter, ethanol og benzen.
Formel vægt 214.04
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric acid