Få mere at vide
Heptafluorobutyranilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptafluorobutyranilide |
| CAS | 336-61-8 |
| Molekylær formel | C10 H6 F7 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F7NO/c11-8(12,9(13,14)10(15,16)17)7(19)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,18,19) |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-N-phenylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.15 |
| Formel vægt | 289.0338 |