Få mere at vide
Heptafluor-2-iodopropan, 97 %, stik. med kobberpulver
Artikelnummer. 11399215
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399215 100 g 100g
11379215 5 g 5g
11389215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16523.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 677-69-0 | C3F7I | 295,926 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 677-69-0
Molekylær formel C3F7I
Molekylvægt (g/mol) 295.926
MDL nummer MFCD00042089
InChI nøgle BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
PubChem CID 33978
IUPAC navn 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-2-iodpropan
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluoro-2-iodopropane
Navn note stabiliseret med kobberpulver
Smeltepunkt -56 °C
Tæthed 2.1
Kogepunkt 38 °C
Lineær formel (CF3)2CFI
Brydningsindeks 1.33
Mængde 100 g
Beilstein 1841228
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 295.93
Procent renhed 97%