Få mere at vide
Heptafluoro-2-iodpropan, 97%, stab. med kobberpulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389215
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389215 25 g 25g
11379215 5 g 5g
11399215 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16523.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 677-69-0 | C3F7I | 295.926 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 677-69-0
Molekylær formel C3F7I
Molekylvægt (g/mol) 295.926
MDL nummer MFCD00042089
InChI nøgle BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
PubChem CID 33978
IUPAC navn 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-2-iodpropan
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluoro-2-iodopropane
Navn note stabilized with copper powder
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 2.1
Kogepunkt 38°C
Lineær formel (CF3)2CFI
Brydningsindeks 1.33
Mængde 25 g
Beilstein 1841228
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 295.93
Procent renhed 97%