Få mere at vide
Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337576
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337576 100 g 100g
11327576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11128.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-44-4
Molekylær formel C4Cl3F7
Molekylvægt (g/mol) 287.383
MDL nummer MFCD00018065
InChI nøgle ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 78977
IUPAC navn 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
SMIL C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Smeltepunkt 4°C
Tæthed 1.748
Kogepunkt 97°C to 98°C
Lineær formel CF3CCl2CFClCF3
Brydningsindeks 1.353
Mængde 100 g
Beilstein 1777522
Formel vægt 287.39
Procent renhed 98%