Få mere at vide
Heptafluoro-1-iodopropane, 94%, stab. with copper
Artikelnummer. 11462507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462507 25 g 25g
11452507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14784.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 754-34-7 | C3F7I | 295.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754-34-7
Molekylær formel C3F7I
Molekylvægt (g/mol) 295.93
MDL nummer MFCD00001061
InChI nøgle XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-1-iodopropane, heptafluoropropyl iodide, perfluoropropyl iodide, 1-iodoheptafluoropropane, 1-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-1-iodo, 1-perfluoropropyl iodide, heptafluoroiodopropane, iodoheptafluoropropane, propane, heptafluoroiodo
PubChem CID 33977
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-iodopropane
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluoro-1-iodopropane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 2.056
Kogepunkt 40°C to 41°C
Brydningsindeks 1.329
Mængde 25 g
Beilstein 1758822
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 295.93
Procent renhed 97%