Få mere at vide
Heptafluoro-1-iodopropane, 94%, stab. with copper
Artikelnummer. 11452507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452507 5 g 5g
11462507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14784.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 754-34-7 | C3F7I | 295.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754-34-7
Molekylær formel C3F7I
Molekylvægt (g/mol) 295.93
MDL nummer MFCD00001061
InChI nøgle XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-1-iodopropane, heptafluoropropyl iodide, perfluoropropyl iodide, 1-iodoheptafluoropropane, 1-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-1-iodo, 1-perfluoropropyl iodide, heptafluoroiodopropane, iodoheptafluoropropane, propane, heptafluoroiodo
PubChem CID 33977
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-iodopropane
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptafluoro-1-iodopropane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 2.056
Kogepunkt 40°C to 41°C
Brydningsindeks 1.329
Mængde 5 g
Beilstein 1758822
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 295.93
Procent renhed 97%