Få mere at vide
Heptadecansyre, TRC
Artikelnummer. 17999074
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17999074 5 g
17969634 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17999074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2810305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-12-7
Molekylær formel C17 H34 O2
Molekylvægt (g/mol) 270.45
Synonym Heptadecanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Margaric acid, Margarinic acid, n-Heptadecanoic acid, n-Heptadecoic acid, n-Heptadecylic acid, NSC 3743
IUPAC navn heptadecanosyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Margaric Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Formel vægt 270.2559