Få mere at vide
Heptadecansyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-140402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10279653
Brand: Thermo Scientific Acros 329740010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-12-7
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.44
MDL nummer MFCD00002751
InChI nøgle KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC navn heptadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptadecanoic acid
Navn note 95%
Smeltepunkt 59°C to 61°C
Farve Hvid
Kogepunkt 364°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)15CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 02, 376
Merck Index 15, 5816
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Formel vægt 270.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptadecanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.