Få mere at vide
Heptadecansyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392286 25 g 25g
11382286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05928.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Heptadecansyre bruges som reference ved analyse af mellemkædede fedtsyrer fra biomaterialer som frøolier og plante- og animalske olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Heptadecansyre bruges som reference ved analyse af
mellemkædede fedtsyrer fra biomaterialer som frøolier og plante- og animalske olier.
Opløselighed
Opløselig i chloroform (lidt), methanol (lidt). Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-12-7
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.457
MDL nummer MFCD00002751
InChI nøgle KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC navn heptadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptadecanoic acid
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Tæthed 0.853
Kogepunkt 227°C (100 mmHg)
Lineær formel CH3(CH2)15CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 1781004
Merck Index 14,5751
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water.
Formel vægt 270.46
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptadecanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecanoic acid