Få mere at vide
Heptadecansyre, 98%
Artikelnummer. 11382286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382286 5 g 5g
11392286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05928.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.14 DKK
    381.65 DKK / 5g
    Spare 84.49 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270,457 g/mol
Heptadecansyre bruges som reference ved analyse af mellemkædede fedtsyrer fra biomaterialer som frøolier og plante- og animalske olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Heptadecansyre bruges som reference ved analyse af
mellemkædede fedtsyrer fra biomaterialer som frøolier og plante- og animalske olier.
Opløselighed
Opløselig i chloroform (lidt), methanol (lidt). Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-12-7
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.457
MDL nummer MFCD00002751
InChI nøgle KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC navn heptadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptadecanoic acid
Smeltepunkt 59 °C til 63 °C
Tæthed 0.853
Kogepunkt 227 °C (100 mmHg)
Lineær formel CH3(CH2)15CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 1781004
Merck Index 14,5751
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform (let), methanol (let). Uopløselig i vand.
Formel vægt 270.46
Procent renhed 98%