missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heptadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, TRC

Artikelnummer. 17952975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952975 25 mg
17922575 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17952975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28104525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1404053-62-8
Molekylær formel C40 H59 F N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 678.92
Synonym Heptadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl heptadecanoate, 9-Hydroxyrisperidone Heptadecanoate, Paliperidone Margarate, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Heptadecanoate
IUPAC navn [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] heptadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paliperidone Heptadecanoate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C40H59FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-37(46)48-35-18-17-25-45-39(35)42-30(2)33(40(45)47)24-28-44-26-22-31(23-27-44)38-34-21-20-32(41)29-36(34)49-43-38/h20-21,29,31,35H,3-19,22-28H2,1-2H3
Formel vægt 678.452
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.