missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heptadecanoic-17,17,17-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptadecanoic Acid-17,17,17-D3 |
| CAS | 202528-95-8 |
| Molekylær formel | C17 D3 H31 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Heptadecanoic-17,17,17-d3 acid (9 CI), Heptadecanoic Acid-17,17,17-D3, n-Heptadecylic acid-d3, Margaric acid-ω-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 17,17,17-trideuterioheptadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.4692 |
| Formel vægt | 273.2747 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?