Få mere at vide
Heptadecanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptadecanedioic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O4/c18-16(19)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17(20)21/h1-15H2,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vægt | 300.2301 |