Få mere at vide
Heptadecane, TRC
Artikelnummer. 30006414
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006414 5 g
30007339 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 30006414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2687055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-78-7
Molekylær formel C17 H36
Molekylvægt (g/mol) 240.47
Synonym Heptadecane, NSC 172782, TS 7, n-Heptadecane
IUPAC navn Heptadecane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptadecane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Formel vægt 240.2817