Få mere at vide
Heptadecane-D36, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptadecane-d36 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2 |
| Formel vægt | 276.508 |