Få mere at vide
Heptachlorodibenzo-p-dioxin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HCl7O2/c13-2-1-3-10(7(17)4(2)14)21-12-9(19)6(16)5(15)8(18)11(12)20-3/h1H |
| Formel vægt | 421.7796 |