Få mere at vide
Heptachlor, TRC
Artikelnummer. 30407626
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30407626 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30407626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH26569550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptachlor
CAS 76-44-8
Molekylær formel C10 H5 Cl7
Mængde 50 mg
Synonym 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, 1,4,5,6,7,10,10-Heptachloro-4,7,8,9-tetrahydro-4,7-methyleneindene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3α,4,7,7α-tetrahydro-4,7-endo-methanoindene, 3-Chlorochlordene, Aahepta, Agroceres, Arbinex 30TN, E 3314, ENT 15,152, GPKh, Hepta, Heptachlor, Heptachlorane, Heptox, NSC 8930, Rhodiachlor, Velsicol 104
InChI formel InChI=1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m0/s1
SMIL ClC1C=CC2C1[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene
Molekylvægt (g/mol) 373.32
Formel vægt 369.8211