Få mere at vide
Hepsulfam, MedChemExpress
Beskrivelse
Hepsulfam (NCI 329680
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hepsulfam |
| CAS | 96892-57-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H18N2O6S2 |
| Mængde | 20 mg |
| Synonym | NCI 329680 ZINC01574758 |
| SMIL | O=S(OCCCCCCCOS(=O)(N)=O)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vægt | 290.36 |
| Vis mere |