Få mere at vide
HEPPSO, 99%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473781 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11473781 100 g
11453781 10 g
11463781 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473781 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215123680
New Zwitterionic hydrogen buffer for biological research
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68399-78-0
Molekylær formel C9H20N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 268.328
InChI nøgle GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym heppso, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, n-hydroxyethyl piperazine-n'-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulphonic acid, beta-hydroxy-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane-3-sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-2-hydroxypropane sulfonic acid free acid, 2-hydroxy-3-4-2-hydroxyethyl piperazinyl propanesulfonic acid
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
IUPAC navn 2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
SMIL C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPPSO
Navn note Free Acid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Formel vægt 268.3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HEPPSO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropanesulfonic acid hydrate