Få mere at vide
Melford HEPPSO
Beskrivelse
HEPPSO (N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N'-(3-propansulfonsyre)) er et zwitterionisk buffermiddel, der almindeligvis anvendes især i biokemisk og molekylærbiologisk forskning.
HEPPSO foretrækkes ofte på grund af dets bufferkapacitet over et bredt pH-område, typisk mellem pH 6,8 til 8,2, hvilket gør det velegnet til forskellige anvendelser såsom proteinoprensning, enzymassays, cellekultur og elektroforese.
Derudover er HEPPSO mindre tilbøjelige til at forstyrre biologiske processer sammenlignet med nogle andre buffermidler, hvilket gør det til et alsidigt valg til at opretholde optimale forhold i biologiske eksperimenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPPSO |
| CAS | 68399-78-0 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C9H20N2O5S |