Få mere at vide
HEPPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426039
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426039 250 mL 250ml
15416039 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63877.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68399-78-0
Molekylær formel C9H20N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 268.328
MDL nummer MFCD00038351
InChI nøgle GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
IUPAC navn 2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
SMIL C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPPSO buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL