Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(3-propanesulfonic acid) |
| CAS | 16052-06-5 |
| Smeltepunkt | 230 °C til 239 °C (litteratur) |
| pH | 5 til 7 (1 % vandig opløsning), anvendeligt pH-område 7,3 til 8,7 (litteratur) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Løsningstype | Buffer |
| Molekylær formel | C9H20N2O4S |
| Synonym | hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1M - klar, farveløs opløsning). |
| Vis mere |