Få mere at vide
Melford HEPPS
Artikelnummer. 30018344
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018344 25 g
30018342 100 g
30018343 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018344 Leverandør Melford Leverandørnr. H7506025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: HEPPS [N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N'-(3-propansulfonsyre)] [EPPS]
  • CAS-nummer: 16052-06-5
  • Molekylformel:C9H20N2O4S​​
  • Molekylvægt: 252,3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPPS
CAS 16052-06-5
Mængde 25 g
Molekylær formel C9H20N2O4S