Få mere at vide
Melford HEPPS
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Stofnavn: HEPPS [N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N'-(3-propansulfonsyre)] [EPPS]
- CAS-nummer: 16052-06-5
- Molekylformel:C9H20N2O4S
- Molekylvægt: 252,3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPPS |
| CAS | 16052-06-5 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C9H20N2O4S |