Få mere at vide
HEPES Sodium Salt (White Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193293
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10193293 1 kg Poly Bottle 1kg
1 options
Artikelnummer. 10193293 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP4101
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
HEPES Sodium Salt is used as a buffer for in vitro cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75277-39-3
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Absorbans 0.04 max. (0.1M in water, 1cm) at 260nm, 0.02 max. (0.1M in water, 1cm) at 280nm
Kemisk navn eller materiale HEPES Sodium Salt
Farve White
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥99 %
Identifikation Pass Test
Tab ved tørring 3.0% max.
Emballage Poly Bottle
Formel vægt 260.29
Procent renhed ≥99%