Få mere at vide
HEPES natriumsalt, cellekulturreagenskvalitet, ≥98,0 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES Sodium Salt |
| CAS | 75277-39-3 |
| Farve | Hvid |
| pH | 9,5 - 10,8 (1% aq soln) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Løsningstype | Buffer |
| Analyseprocentområde | ≥98.0% |
| Molekylær formel | C8H17N2NaO4S |
| MDL nummer | MFCD00036463 |
| Vis mere |