Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES sodium salt |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Molekylær biologi |
| pH | 9,5 - 10,8 (1% aq soln) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Formel vægt | 260.3 |
| Grad | Molekylær biologi |