Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES-natriumsalt, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. p-2716184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10328103
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327261000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75277-39-3
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn natrium;2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Absorbans (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale HEPES sodium salt
Absorbansbetingelser (0.1M in H2O)
Navn note 99+%
Smeltepunkt 248,0 °C
Farve Hvid
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Formel vægt 260.27
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi