Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES-natriumsalt, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10653332 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10653332 500 g Plastflaske 500g
10328103 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653332 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327265000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4380.00 DKK
    3753.65 DKK / 500g
    Spare 626.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75277-39-3
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn natrium;2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Absorbans (0,1 M in)H2O, (0,1 M in) H2O ved 0nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,04 max ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale HEPES sodium salt
Absorbansbetingelser (0,1 M i H2O)
Navn note 99+%
Smeltepunkt 248,0 °C
Farve Hvid
pH 5,0 til 15,0 (1% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Formel vægt 260.27
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi