Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES natriumsalt, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm |
| Kemisk navn eller materiale | HEPES sodium salt |
| Absorbansbetingelser | (0.1M aq. soln.) |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| pH | 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |