Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 10411451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10411451 100 g 100g
10695852 25 g 25g
10542714 500 g 500g
10532554 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10411451 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 215001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    926.65 DKK / 100g
    Spare 158.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75277-39-3
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn natrium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonat
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Absorbans (0,1 M vandig opl.), (0,1 M vandig opl.) ved 0 nm, 0,02 ved 280 nm, 0,04 ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale HEPES sodium salt
Absorbansbetingelser (0,1 M vandig opløsning)
Navn note 99%
Farve Hvid
pH 9,5 til 10,5 (1 % vandig opløsning)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Formel vægt 260.27
Procent renhed ≥98,5 % (på vandfri stof)