Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES natriumsalt, 99%
Beskrivelse
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazin-N'-(2-ethansulfonsyre)] er en generel buffer til biologisk forskning. Dens anvendelser omfatter vævskultur, fosforylering og fotofosforylering, fiksativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntese, forhindrer binding til ikke-receptormaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazin-N′ -(2-ethansulfonsyre)] er en generel buffer til biologisk forskning. Dens anvendelser omfatter vævskultur, fosforylering og fotofosforylering, fiksativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntese, forhindrer binding til ikke-receptormaterialer.
Opløselighed Det er opløseligt i vand
.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES sodium salt |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | natrium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonat |
| Formel vægt | 260.28 |
| Procent renhed | 99% |